1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307610-250MG
APOSOR307610-250MGEA
310
EUR
APOSOR307610-250MG
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol
Formel:
C₁₇H₁₄BrNO Molecular Weight: 328,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260387 CAS-Nummer: 714953-85-2 |