1-[Amino-(4-chloro-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307612-250MG
APOSOR307612-250MGEA
267
EUR
APOSOR307612-250MG
1-[Amino-(4-chloro-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol
1-[Amino-(4-chloro-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol
Formel:
C₁₇H₁₄ClNO Molecular Weight: 283,752 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260388 CAS-Nummer: 561052-56-0 |