2-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307615-250MG
APOSOR307615-250MGEA
235
EUR
APOSOR307615-250MG
2-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-1-ol hydrochloride
2-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-1-ol hydrochloride
Formel:
C₁₈H₁₇NO·ClH Molecular Weight: 299,795 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366603 CAS-Nummer: 736173-19-6 |