6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307616-1G
OR307616-250MG
APOSOR307616-1GEA
739
EUR
APOSOR307616-1G
APOSOR307616-250MG
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₃NO₆ Molecular Weight: 337.368 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863624 CAS-Nummer: 738629-59-9 |