6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307618-1G
APOSOR307618-1GEA
63.8
EUR
APOSOR307618-1G
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure Hydrochlorid
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₆ClNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06661901 CAS-Nummer: 30740-95-5 |