(cis-1-Amino-indan-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [(1R,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl]methanol
OR307619-100MG
APOSOR307619-100MGEA 161 EUR
APOSOR307619-100MG
(cis-1-Amino-indan-2-yl)methanol
(cis-1-Amino-indan-2-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₃NO
Molecular Weight: 163,216 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C (1 mm Hg)
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783060
CAS-Nummer: 55270-04-7