3-Amino-4-ethyl-hexan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307621-1G
APOSOR307621-1GEA
451
EUR
APOSOR307621-1G
3-Amino-4-ethyl-hexan-1-ol
3-Amino-4-ethyl-hexan-1-ol
Formel:
C₈H₁₉NO Molecular Weight: 145.243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366612 CAS-Nummer: 945723-37-5 |