3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307623-1G
APOSOR307623-1GEA 517 EUR
APOSOR307623-1G
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol hydrochloride
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol hydrochloride
Formel: C₉H₁₉NO·ClH
Molecular Weight: 193,714 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06211677
CAS-Nummer: 1173031-67-8