DL-β-(4-Methoxyphenyl)alaninol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-3-(4-methoxy-phenyl)-propan-1-ol
OR307624-1G
APOSOR307624-1GEA
267
EUR
APOSOR307624-1G
DL-β-(4-Methoxyphenyl)alaninol
DL-β-(4-Methoxyphenyl)alaninol
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863268 CAS-Nummer: 68208-24-2 |