3-Amino-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-propan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307625-1G
APOSOR307625-1GEA
533
EUR
APOSOR307625-1G
3-Amino-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-propan-1-ol hydrochloride
3-Amino-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-propan-1-ol hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃·ClH Molecular Weight: 231,676 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06211985 CAS-Nummer: 113511-49-2 |