3-Amino-3-(4-isopropyl-phenyl)-propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307626-1G
APOSOR307626-1GEA 517 EUR
APOSOR307626-1G
3-Amino-3-(4-isopropyl-phenyl)-propan-1-ol
3-Amino-3-(4-isopropyl-phenyl)-propan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₉NO
Molecular Weight: 193,285 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366613
CAS-Nummer: 955287-40-8