3-Amino-3-(2,4-dichloro-phenyl)-propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR307627-1G
APOSOR307627-1GEA
383
EUR
APOSOR307627-1G
3-Amino-3-(2,4-dichloro-phenyl)-propan-1-ol
3-Amino-3-(2,4-dichloro-phenyl)-propan-1-ol
Formel:
C₉H₁₁Cl₂NO Molecular Weight: 220,096 g/mol Schmelzpunkt: 159…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06227486 CAS-Nummer: 787615-23-0 UN: 3259 ADR: 8,III |