1-Amino-2-(4-methoxy-phenyl)-propan-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307628-1G
APOSOR307628-1GEA 451 EUR
APOSOR307628-1G
1-Amino-2-(4-methoxy-phenyl)-propan-2-ol hydrochloride
1-Amino-2-(4-methoxy-phenyl)-propan-2-ol hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅NO₂·ClH
Molecular Weight: 217,693 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366615
CAS-Nummer: 1172878-66-8