2-(6,7-Diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307632-1G
APOSOR307632-1GEA
451
EUR
APOSOR307632-1G
2-(6,7-Diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-ethanol
2-(6,7-Diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-ethanol
Formel:
C₁₅H₂₃NO₃ Molecular Weight: 265,348 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366621 CAS-Nummer: 955314-83-7 |