(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-2-phenyl-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307634-1G
APOSOR307634-1GEA
383
EUR
APOSOR307634-1G
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-2-phenyl-ethanol
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-2-phenyl-ethanol
Formel:
C₁₉H₂₃NO₃ Molecular Weight: 313,391 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703291 CAS-Nummer: 548443-18-1 |