trans-2-(4-Methoxy-benzylamino)-cyclohexanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307636-1G
APOSOR307636-1GEA 542 EUR
APOSOR307636-1G
trans-2-(4-Methoxy-benzylamino)-cyclohexanol
trans-2-(4-Methoxy-benzylamino)-cyclohexanol
Formel: C₁₄H₂₁NO₂
Molecular Weight: 235,322 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366628
CAS-Nummer: 759402-65-8