cis-2-Amino-cyclooctanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307648-1G
APOSOR307648-1GEA 498 EUR
APOSOR307648-1G
cis-2-Amino-cyclooctanecarboxylic acid
cis-2-Amino-cyclooctanecarboxylic acid
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molecular Weight: 171,237 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437545
CAS-Nummer: 649765-17-3