cis-(z)-8-Amino-cyclooct-4-enecarboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307649-1G
APOSOR307649-1GEA
383
EUR
APOSOR307649-1G
cis-(z)-8-Amino-cyclooct-4-enecarboxylic acid hydrochloride
cis-(z)-8-Amino-cyclooct-4-enecarboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₉H₁₅NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669708 CAS-Nummer: 350015-75-7 |