trans-2-Amino-cycloheptanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307650-250MG
APOSOR307650-250MGEA 0 EUR
APOSOR307650-250MG
trans-2-Amino-cycloheptanol
trans-2-Amino-cycloheptanol
Formel: C₇H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669712
CAS-Nummer: 42565-73-1