trans-2-(9 H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
trans-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR307651-1G
APOSOR307651-1GEA
201
EUR
APOSOR307651-1G
trans-2-(9 H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
trans-2-(9 H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₂₂H₂₃NO₄ Molecular Weight: 365,422 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682626 CAS-Nummer: 381241-08-3 |