cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-cyclooctanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307658-250MG
APOSOR307658-250MGEA 293 EUR
APOSOR307658-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-cyclooctanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-cyclooctanecarboxylic acid
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
Molecular Weight: 271,353 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475429
CAS-Nummer: 1013980-15-8