(1R,2S)-Fmoc-2-aminocyclohex-3-enecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
cis-2-(9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)cyclohex-3-enecarboxylic acid
OR307664-250MG
APOSOR307664-250MGEA
310
EUR
APOSOR307664-250MG
(1R,2S)-Fmoc-2-aminocyclohex-3-enecarboxylic acid
(1R,2S)-Fmoc-2-aminocyclohex-3-enecarboxylic acid
Formel:
C₂₂H₂₁NO₄ Molecular Weight: 363,42 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750521 CAS-Nummer: 233600-20-9 |