(1R*,2S*)-2-(Methylamino)-1,2-diphenylethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307670-1G
APOSOR307670-1GEA
467
EUR
APOSOR307670-1G
(1R*,2S*)-2-(Methylamino)-1,2-diphenylethan-1-ol
(1R*,2S*)-2-(Methylamino)-1,2-diphenylethan-1-ol
Formel:
C₁₅H₁₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505079 CAS-Nummer: 20616-52-8 |