trans-2-(Methylamino)indan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307671-1G
APOSOR307671-1GEA 556 EUR
APOSOR307671-1G
trans-2-(Methylamino)indan-1-ol
trans-2-(Methylamino)indan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505080
CAS-Nummer: 23671-90-1