(1R,2R,5S,6R,7R)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR307672-250MG
APOSOR307672-250MGEA
401
EUR
APOSOR307672-250MG
(1R,2R,5S,6R,7R)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
(1R,2R,5S,6R,7R)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Formel:
C₁₁H₁₇NO Molecular Weight: 179,259 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505101 CAS-Nummer: 1000304-34-6 |