(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol Hydrochloride
OR307678-1G
APOSOR307678-1GEA
60.9
EUR
APOSOR307678-1G
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Formel:
C₅H₁₂ClNO Molecular Weight: 137.61 g/mol Schmelzpunkt: 228…229 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08704797 CAS-Nummer: 225791-13-9 |