3-Amino-3-[1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]propanoic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307687-1G
APOSOR307687-1GEA
542
EUR
APOSOR307687-1G
3-Amino-3-[1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]propanoic acid hydrochloride
3-Amino-3-[1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]propanoic acid hydrochloride
Formel:
C₁₃H₂₄N₂O₄·ClH Molecular Weight: 308,802 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24368278 CAS-Nummer: 1431365-41-1 |