cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30769-25G
APOSOR30769-25GEA
112
EUR
APOSOR30769-25G
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin 97%
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel:
C₅H₉NO₃ Schmelzpunkt: 255…257 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064319 CAS-Nummer: 618-27-9 EINECS: 210-542-1 |