2-Amino-5-methoxybenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methoxy-2-aminobenzamide
OR307692-1G
APOSOR307692-1GEA
63.8
EUR
APOSOR307692-1G
2-Amino-5-methoxybenzamide
2-Amino-5-methoxybenzamide
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12674808 CAS-Nummer: 1882-71-9 |