2-Amino-4-methoxybenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307694-1G
APOSOR307694-1GEA 290 EUR
APOSOR307694-1G
2-Amino-4-methoxybenzamide
2-Amino-4-methoxybenzamide
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566483
CAS-Nummer: 38487-91-1