4-(3-Methoxy-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR307711-1G
APOSOR307711-1GEA 499 EUR
APOSOR307711-1G
4-(3-Methoxy-benzyl)-piperidine
4-(3-Methoxy-benzyl)-piperidine
Formel: C₁₃H₁₉NO
Molecular Weight: 205,296 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863572
CAS-Nummer: 150019-61-7