4-(2-Methoxy-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR307712-1G
APOSOR307712-1GEA
441
EUR
APOSOR307712-1G
4-(2-Methoxy-benzyl)-piperidine
4-(2-Methoxy-benzyl)-piperidine
Formel:
C₁₃H₁₉NO Molecular Weight: 205,296 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863573 CAS-Nummer: 37581-33-2 |