4-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307716-1G
APOSOR307716-1GEA 433 EUR
APOSOR307716-1G
4-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
4-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel: C₁₄H₂₁NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10703294
CAS-Nummer: 1172021-56-5