4-(4-Ethyl-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR307719-1G
APOSOR307719-1GEA
467
EUR
APOSOR307719-1G
4-(4-Ethyl-benzyl)-piperidine
4-(4-Ethyl-benzyl)-piperidine
Formel:
C₁₄H₂₁N Molecular Weight: 203,323 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863575 CAS-Nummer: 781595-51-5 |