4-Piperidin-4-ylmethyl-phenol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307720-1G
APOSOR307720-1GEA
491
EUR
APOSOR307720-1G
4-Piperidin-4-ylmethyl-phenol hydrochloride
4-Piperidin-4-ylmethyl-phenol hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437509 CAS-Nummer: 1171849-90-3 |