3-Piperidin-4-ylmethyl-phenol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307721-1G
APOSOR307721-1GEA 491 EUR
APOSOR307721-1G
3-Piperidin-4-ylmethyl-phenol hydrochloride
3-Piperidin-4-ylmethyl-phenol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
Molecular Weight: 227,73 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437510
CAS-Nummer: 782504-72-7