4-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307722-1G
APOSOR307722-1GEA
441
EUR
APOSOR307722-1G
4-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
4-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₂₁NO₂·ClH Molecular Weight: 271,783 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703300 CAS-Nummer: 1172908-58-5 |