3-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR307726-1G
APOSOR307726-1GEA
467
EUR
APOSOR307726-1G
3-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine
3-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine
Formel:
C₁₃H₁₉NO Molecular Weight: 205,296 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863592 CAS-Nummer: 136422-65-6 |