3-(3-Methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307727-1G
APOSOR307727-1GEA
267
EUR
APOSOR307727-1G
3-(3-Methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(3-Methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉NO·ClH Molecular Weight: 241,757 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787524 CAS-Nummer: 179480-58-1 |