3-(2-Methoxybenzyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR307728-1G
APOSOR307728-1GEA 375 EUR
APOSOR307728-1G
3-(2-Methoxybenzyl)piperidine
3-(2-Methoxybenzyl)piperidine
Formel: C₁₃H₁₉NO
Molecular Weight: 205,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863594
CAS-Nummer: 420137-10-6