3-(3-Methyl-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR307730-1G
APOSOR307730-1GEA
467
EUR
APOSOR307730-1G
3-(3-Methyl-benzyl)-piperidine
3-(3-Methyl-benzyl)-piperidine
Formel:
C₁₃H₁₉N Molecular Weight: 189,297 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863598 CAS-Nummer: 955287-64-6 |