3-(2-Methylbenzyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR307731-1G
APOSOR307731-1GEA 509 EUR
APOSOR307731-1G
3-(2-Methylbenzyl)piperidine
3-(2-Methylbenzyl)piperidine
Formel: C₁₃H₁₉N
Molecular Weight: 189,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863599
CAS-Nummer: 955314-92-8