4-Piperidin-3-ylmethyl-phenol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307733-1G
APOSOR307733-1GEA
267
EUR
APOSOR307733-1G
4-Piperidin-3-ylmethyl-phenol hydrochloride
4-Piperidin-3-ylmethyl-phenol hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669680 CAS-Nummer: 1170102-51-8 |