3-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR307735-1G
APOSOR307735-1GEA 467 EUR
APOSOR307735-1G
3-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-piperidine
3-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-piperidine
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Molecular Weight: 219,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863607
CAS-Nummer: 955314-95-1