3-(4-Phenoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307737-1G
APOSOR307737-1GEA 433 EUR
APOSOR307737-1G
3-(4-Phenoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(4-Phenoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel: C₁₈H₂₁NO·ClH
Molecular Weight: 303,826 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669689
CAS-Nummer: 1171985-70-8