2-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307739-1G
APOSOR307739-1GEA
185
EUR
APOSOR307739-1G
2-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₂₁NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669727 CAS-Nummer: 1170163-05-9 |