2-(4-Methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307740-1G
APOSOR307740-1GEA
0
EUR
APOSOR307740-1G
2-(4-Methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(4-Methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669734 CAS-Nummer: 782504-65-8 |