2-(3-Methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307741-1G
APOSOR307741-1GEA
0
EUR
APOSOR307741-1G
2-(3-Methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(3-Methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669735 CAS-Nummer: 1171524-49-4 |