2-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307743-1G
APOSOR307743-1GEA
433
EUR
APOSOR307743-1G
2-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669737 CAS-Nummer: 420137-09-3 |