2-(4-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307744-1G
APOSOR307744-1GEA
433
EUR
APOSOR307744-1G
2-(4-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(4-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₂₁NO·ClH Molecular Weight: 255,784 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669738 CAS-Nummer: 1172745-81-1 |